Beskrivning
- Rotorkapacitet på 48 x 1,5/2,0 ml och 12 x 5,0 ml
- Quicklock rotor för enkel locklåsning
- Max hastighet på 25 001 x g (16 220 rpm)
- Högkapacitetsrotor med 48 platser ökar produktiviteten och sparar tid
- Mjuk stängning med ett finger för ergonomisk användning
- Temperaturintervall från -11°C till 40°C
- FastTemp-funktion för snabb förkylning (11 minuter från∼ 23 C°till 4°C)
- ECO-avstängning programmerbar efter 1, 2, 4 eller 8 timmars utebliven användning för energibesparingar och kompressorlivslängd
- Inbyggt kondensavlopp eliminerar vattenansamling
- Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för säkerhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL |
| Max. Hastighet | 16,220 rpm |
| Max. RCF | 25,001 x g |
| Höjd (engelska) Exteriör | 10 tum |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 25.4 cm |
| Bullernivå | < 55 dBA med rotor FA-45-48-11 |
| Timer | 5 sek till 9:59 timmar. |
| Bredd (engelska) Exteriör | 12,6 tum |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 31.9 cm |
| Certifikat och efterlevnad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer |
| Visa mer |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?