Läs mer
Eppendorf Centrifuge 5427 R (EU-IVD)
BIOPHARMA
Produktkod. 17894744 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Inkluderar:
Med rotor FA-45-30-11
Med rotor FA-45-48-11
Utan rotor
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Inkluderar Förpackningsstorlek
17894744 230 V, 50/60 Hz (EU) Utan rotor -
17804754 230 V, 50/60 Hz (EU) Med rotor FA-45-48-11 -
17834754 230 V, 50/60 Hz (EU) Med rotor FA-45-30-11 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17894744 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 5429000015
 Begränsad artikel
I lager
centrifuger 5427 R innehåller ett naturligt köldmedium (R290) för att skydda dina prover och miljön. Den har 9 olika rotoralternativ inklusive en aerosoltät 48-platsers rotor för applikationer med hög genomströmning.
  • Rotorkapacitet på 48 x 1,5/2,0 ml och 12 x 5,0 ml
  • Quicklock rotor för enkel locklåsning
  • Max hastighet på 25 001 x g (16 220 rpm)
  • Högkapacitetsrotor med 48 platser ökar produktiviteten och sparar tid
  • Mjuk stängning med ett finger för ergonomisk användning
  • Temperaturintervall från -11°C till 40°C
  • FastTemp-funktion för snabb förkylning (11 minuter från∼ 23 C°till 4°C)
  • ECO-avstängning programmerbar efter 1, 2, 4 eller 8 timmars utebliven användning för energibesparingar och kompressorlivslängd
  • Inbyggt kondensavlopp eliminerar vattenansamling
  • Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för säkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL
Max. Hastighet 16,220 rpm
Max. RCF 25,001 x g
Höjd (engelska) Exteriör 10 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 25.4 cm
Bullernivå < 55 dBA med rotor FA-45-48-11
Timer 5 sek till 9:59 timmar.
Bredd (engelska) Exteriör 12,6 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 31.9 cm
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer
Inkluderar Utan rotor
Säkerhetsfunktioner locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, lock nödöppning, certifierade aerosoltäta rotorlock
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Modell centrifuger 5427 R, vred
Wattal 495 W
Kylt Ja
Spänning 230 V
Produkttyp Mikrocentrifug
Visningstyp Stor, starkt upplyst LCD
Visa mer Visa mindre
Centrifuge 5427 R är en icke-automatisk centrifug för separering av flytande ämnesblandningar från människokroppen och är specifikt avsedd att användas som tillbehör tillsammans med en in vitro-diagnostisk anordning och för att möjliggöra dess användning enligt dess avsedda syfte. Denna produkt uppfyller kraven i EU:s förordning om in vitro diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuger är uteslutande avsedda för inomhusbruk av utbildade specialister.