Få mere at vide
Få mere at vide
Eppendorf™ centrifuger 5702/5702 R/5702 RH
Shop alle Eppendorf produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Inkluderar:
Med Rotor A-4-38 inkl. adaptrar för 13/16 mm bloduppsamlingsrör, 2 set med 2 adaptrar
Med Rotor A-4-38 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör, 2 sats med 2 adaptrar
Med Rotor A-4-38 inklusive adaptrar för rundbottnade rör 4 - 10 ml och adaptrar för rundbottnade rör 2,6 - 7 ml, 2 sats med 2 adaptrar
Utan rotor
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Modell:
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), vridknappar
Centrifuge 5702 RH (EU-IVD), vridknappar
Centrifuge 5702 RH, vred
centrifuger 5702 (EU-IVD), vridknappar
centrifuger 5702 R, vridbara knappar
centrifuger 5702, vred
Förpackningsstorlek
1 uppsättning
Varje
Beskrivelse
- Max hastighet: 3 000 x g (4 400 rpm)
- Mycket kompakt fotavtryck som passar på varje laboratoriumänk
- Mycket tyst drift för att gynna din miljö
- låg åtkomsthöjd för enkel lastning och lossning av prover
- MJUK bromsfunktion för långsam acceleration och inbromsning. Optimerad för cellseparation genom gradientcentrifugering
- Funktionen Vid inställt varvtal startar timern när den valda rotationshastigheten uppnås för reproducerbara centrifugeringskörningar
- Nyckellås för att förhindra oavsiktliga justeringar
- Rotorkammaren i rostfritt stål är rostfri och lätt att rengöra
- Elektronisk ovågdetektering för maximal säkerhet
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderar | Utan rotor |
| Typ | centrifugerer |
| Kapacitet | 4 x 90 mL |
| Max. RCF | 3,000 x g |
| Max. Hastighet | 4,400 rpm |
| Kylt | Ja |
| Bullernivå | <46 dB(A) med Rotor A-4-38 |
| Elektriska krav | 230 V, 50/60 Hz (EU) |
| Certifikat och efterlevnad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer |
| Visa | LCD |
| Vis mere |
Centrifugen 5702/5702 R/5702 RH är en icke-automatisk centrifug för separering av flytande ämnesblandningar från människokroppen och är specifikt avsedd att användas som tillbehör tillsammans med en in vitro-diagnostik och för att möjliggöra dess användning enl. dess avsedda syfte. Denna produkt uppfyller kraven i EU:s förordning om in vitro diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf-centrifuger är uteslutande avsedda för inomhusbruk av utbildade specialister.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion