Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5702/5702 R/5702 RH
Handla allt Eppendorf Produkter
Inkluderar:
Med Rotor A-4-38 inkl. adaptrar för 13/16 mm bloduppsamlingsrör, 2 set med 2 adaptrar
Med Rotor A-4-38 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör, 2 sats med 2 adaptrar
Med Rotor A-4-38 inklusive adaptrar för rundbottnade rör 4 - 10 ml och adaptrar för rundbottnade rör 2,6 - 7 ml, 2 sats med 2 adaptrar
Utan rotor
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Modell:
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), vridknappar
Centrifuge 5702 RH (EU-IVD), vridknappar
Centrifuge 5702 RH, vred
centrifuger 5702 (EU-IVD), vridknappar
centrifuger 5702 R, vridbara knappar
centrifuger 5702, vred
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Beskrivning
- Max hastighet: 3 000 x g (4 400 rpm)
- Mycket kompakt fotavtryck som passar på varje laboratoriumänk
- Mycket tyst drift för att gynna din miljö
- låg åtkomsthöjd för enkel lastning och lossning av prover
- MJUK bromsfunktion för långsam acceleration och inbromsning. Optimerad för cellseparation genom gradientcentrifugering
- Funktionen Vid inställt varvtal startar timern när den valda rotationshastigheten uppnås för reproducerbara centrifugeringskörningar
- Nyckellås för att förhindra oavsiktliga justeringar
- Rotorkammaren i rostfritt stål är rostfri och lätt att rengöra
- Elektronisk ovågdetektering för maximal säkerhet
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Utan rotor |
| Max. RCF | 3,000 x g |
| Max. Hastighet | 4,400 rpm |
| Kylt | Nej |
| Bullernivå | <52 dB(A) med Rotor A-4-38 |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 320 x 400 x 240 mm |
| Elektriska krav | 230 V, 50/60 Hz (EU) |
| Certifikat och efterlevnad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer |
| Visa | LCD |
| Höjd (engelska) Exteriör | 9,6 tum |
| Visa mer |
Centrifugen 5702/5702 R/5702 RH är en icke-automatisk centrifug för separering av flytande ämnesblandningar från människokroppen och är specifikt avsedd att användas som tillbehör tillsammans med en in vitro-diagnostik och för att möjliggöra dess användning enl. dess avsedda syfte. Denna produkt uppfyller kraven i EU:s förordning om in vitro diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf-centrifuger är uteslutande avsedda för inomhusbruk av utbildade specialister.