Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5702/5702 R/5702 RH
Produktkod. 15855083 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Inkluderar:
Med Rotor A-4-38 inkl. adaptrar för 13/16 mm bloduppsamlingsrör, 2 set med 2 adaptrar
Med Rotor A-4-38 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör, 2 sats med 2 adaptrar
Med Rotor A-4-38 inklusive adaptrar för rundbottnade rör 4 - 10 ml och adaptrar för rundbottnade rör 2,6 - 7 ml, 2 sats med 2 adaptrar
Rotor A-4-38 inkl. adaptrar för rundbottnade rör 4 - 10 ml och adaptrar för rundbottnade rör 2,6 - 7 ml, 2 set om 2 adaptrar
Rotor A-4-38 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör, 2 set om 2 adaptrar
Utan rotor
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
230 V, 50/60 Hz (GB)
Modell:
Centrifug 5702
Centrifug 5702 (EU-IVD)
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), vridknappar
Centrifuge 5702 RH (EU-IVD), vridknappar
Centrifuge 5702 RH, vred
centrifuger 5702 (EU-IVD), vridknappar
centrifuger 5702 R, vridbara knappar
centrifuger 5702, vred
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Elektriska krav Modell Förpackningsstorlek
15855083 Utan rotor 230 V, 50/60 Hz (GB) Centrifug 5702 -
10746805 Med Rotor A-4-38 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör, 2 sats med 2 adaptrar 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5702 (EU-IVD), vridknappar Varje
12853242 Med Rotor A-4-38 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör, 2 sats med 2 adaptrar 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5702 (EU-IVD), vridknappar -
17322831 Med Rotor A-4-38 inklusive adaptrar för rundbottnade rör 4 - 10 ml och adaptrar för rundbottnade rör 2,6 - 7 ml, 2 sats med 2 adaptrar 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5702 (EU-IVD), vridknappar -
17342831 Rotor A-4-38 inkl. adaptrar för rundbottnade rör 4 - 10 ml och adaptrar för rundbottnade rör 2,6 - 7 ml, 2 set om 2 adaptrar 230 V, 50/60 Hz (GB) Centrifug 5702 (EU-IVD) -
10469451 Utan rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5702 (EU-IVD), vridknappar Varje
12853252 Utan rotor 230 V, 50/60 Hz (GB) Centrifug 5702 (EU-IVD) -
15865083 Med Rotor A-4-38 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör, 2 sats med 2 adaptrar 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5702, vred 1 uppsättning
15875083 Rotor A-4-38 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör, 2 set om 2 adaptrar 230 V, 50/60 Hz (GB) Centrifug 5702 -
17332831 Med Rotor A-4-38 inklusive adaptrar för rundbottnade rör 4 - 10 ml och adaptrar för rundbottnade rör 2,6 - 7 ml, 2 sats med 2 adaptrar 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5702, vred -
15845083 Utan rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5702, vred Varje
10194444 Med Rotor A-4-38 inkl. adaptrar för 13/16 mm bloduppsamlingsrör, 2 set med 2 adaptrar 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 R (EU-IVD), vridknappar Varje
12689355 Med Rotor A-4-38 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör, 2 sats med 2 adaptrar 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 R (EU-IVD), vridknappar Varje
10772963 Utan rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5702 R, vridbara knappar Varje
15805093 Med Rotor A-4-38 inkl. adaptrar för 13/16 mm bloduppsamlingsrör, 2 set med 2 adaptrar 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5702 R, vridbara knappar 1 uppsättning
15825093 Med Rotor A-4-38 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör, 2 sats med 2 adaptrar 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5702 R, vridbara knappar 1 uppsättning
15885083 Utan rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5702 R, vridbara knappar Varje
10485762 Utan rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 RH (EU-IVD), vridknappar Varje
15845093 Utan rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 RH, vred Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 15855083 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5702000065
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Utbudet av Eppendorf 5702 låghastighetscentrifuger för allmänna ändamål har utformats specifikt för att möta behoven hos kliniska forsknings- och cellodlingslaboratorieoratorier med medelhög kapacitet. Dessa centrifuger är mycket kompakta, så att de passar lätt på laboratoriumänken, samt extremt tysta.
  • Max hastighet: 3 000 × g (4 400 rpm)
  • Mycket kompakt fotavtryck som passar på varje laboratoriumänk
  • Mycket tyst drift för att gynna din miljö
  • låg åtkomsthöjd för enkel lastning och lossning av prover
  • MJUK bromsfunktion för långsam acceleration och inbromsning. Optimerad för cellseparation genom gradientcentrifugering
  • Funktionen ''Vid inställt varvtal'' startar timern när den valda rotationshastigheten uppnås för reproducerbara centrifugeringskörningar
  • Nyckellås för att förhindra oavsiktliga justeringar
  • Rotorkammaren i rostfritt stål är rostfri och lätt att rengöra
  • Elektronisk ovågdetektering för maximal säkerhet
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Inkluderar Utan rotor
    Max. RCF 3,000 x g
    Max. Hastighet 4,400 rpm
    Kylt Nej
    Bullernivå <52 dB(A) med Rotor A-4-38
    Mått (L x B x H) Exteriör 320 x 400 x 240 mm
    Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz (GB)
    Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer
    Höjd (engelska) Exteriör 9,6 tum
    Höjd (metrisk) Exteriör 24 cm
    Timer 0 till 99 min, med kontinuerlig körning
    Bredd (engelska) Exteriör 12,6 tum
    Bredd (metrisk) Exteriör 32 cm
    Wattal 200 W
    Controllertyp Vridknapp
    Modell Centrifug 5702
    Ventilerad Ja
    Rotor ingår Nej
    Frekvens 50/60 Hz
    Spänning 230 V
    Visningstyp LCD
    Visa mer Visa mindre
    Centrifugen 5702/5702 R/5702 RH är en icke-automatisk centrifug för separering av flytande ämnesblandningar från människokroppen och är specifikt avsedd att användas som tillbehör tillsammans med en in vitro-diagnostik och för att möjliggöra dess användning enl. dess avsedda syfte. Denna produkt uppfyller kraven i EU:s förordning om in vitro diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf-centrifuger är uteslutande avsedda för inomhusbruk av utbildade specialister.