Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5702/5702 R/5702 RH
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15885083 Handla allt Eppendorf Produkter
Inkluderar:
Med Rotor A-4-38 inkl. adaptrar för 13/16 mm bloduppsamlingsrör, 2 set med 2 adaptrar
Med Rotor A-4-38 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör, 2 sats med 2 adaptrar
Med Rotor A-4-38 inklusive adaptrar för rundbottnade rör 4 - 10 ml och adaptrar för rundbottnade rör 2,6 - 7 ml, 2 sats med 2 adaptrar
Utan rotor
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Modell:
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), vridknappar
Centrifuge 5702 RH (EU-IVD), vridknappar
Centrifuge 5702 RH, vred
centrifuger 5702 (EU-IVD), vridknappar
centrifuger 5702 R, vridbara knappar
centrifuger 5702, vred
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 15885083
Brand: Eppendorf™ 5703000010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utbudet av Eppendorf 5702 låghastighetscentrifuger för allmänna ändamål har utformats specifikt för att möta behoven hos kliniska forsknings- och cellodlingslaboratorieoratorier med medelhög kapacitet. Dessa centrifuger är mycket kompakta, så att de passar lätt på laboratoriumänken, samt extremt tysta.
  • Max hastighet: 3 000 x g (4 400 rpm)
  • Mycket kompakt fotavtryck som passar på varje laboratoriumänk
  • Mycket tyst drift för att gynna din miljö
  • låg åtkomsthöjd för enkel lastning och lossning av prover
  • MJUK bromsfunktion för långsam acceleration och inbromsning. Optimerad för cellseparation genom gradientcentrifugering
  • Funktionen Vid inställt varvtal startar timern när den valda rotationshastigheten uppnås för reproducerbara centrifugeringskörningar
  • Nyckellås för att förhindra oavsiktliga justeringar
  • Rotorkammaren i rostfritt stål är rostfri och lätt att rengöra
  • Elektronisk ovågdetektering för maximal säkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Utan rotor
Max. RCF 3,000 x g
Max. Hastighet 4,400 rpm
Kylt Ja
Bullernivå <46 dB(A) med Rotor A-4-38
Mått (L x B x H) Exteriör 380 x 580 x 260 mm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer
Visa LCD
Höjd (engelska) Exteriör 10,6 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 27 cm
Timer 0 till 99 min, med kontinuerlig körning
Bredd (engelska) Exteriör 15 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 38 cm
Wattal 380 W
Controllertyp Vridknappar
Modell centrifuger 5702 R, vridbara knappar
Rotor ingår Nej
Temperaturområde -8 °C till +40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 230 V
Visa mer Visa mindre
Centrifugen 5702/5702 R/5702 RH är en icke-automatisk centrifug för separering av flytande ämnesblandningar från människokroppen och är specifikt avsedd att användas som tillbehör tillsammans med en in vitro-diagnostik och för att möjliggöra dess användning enl. dess avsedda syfte. Denna produkt uppfyller kraven i EU:s förordning om in vitro diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf-centrifuger är uteslutande avsedda för inomhusbruk av utbildade specialister.