Description
- Max hastighet: 3000 x g (4400 rpm)
- Mycket kompakt fotavtryck som passar på varje laboratoriumänk
- Mycket tyst drift för att gynna din miljö
- låg åtkomsthöjd för enkel lastning och lossning av prover
- MJUK bromsfunktion för långsam acceleration och inbromsning
- Optimerad för cellseparation genom gradientcentrifugering
- Funktionen ''Vid inställt varvtal'' startar timern när den valda rotationshastigheten uppnås för reproducerbara centrifugeringskörningar
- Nyckellås för att förhindra oavsiktliga justeringar
- Rotorkammaren i rostfritt stål är rostfri och lätt att rengöra
- Elektronisk ovågdetektering för maximal säkerhet
Centrifugen 5702/5702 R/5702 RH är utformad för att separera flytande ämnesblandningar med olika densiteter, i synnerhet för att bearbeta och analysera prover från människokroppen i in vitro diagnostiska applikationer för att säkerställa att den in vitro diagnostiska enheten kan användas enligt dess avsedda syfte. Denna centrifug inklusive komponenter är en in vitro-diagnostisk apparat enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG daterad den 27 oktober 1998. Eppendorf Centrifuger är uteslutande avsedda för inomhusbruk av utbildade specialister.
Specifications
Specifications
| Inkluderar | Rotor A-4-38 inkl. adaptrar för rundbottnade rör 4 - 10 ml och adaptrar för rundbottnade rör 2,6 - 7 ml, 2 set om 2 adaptrar |
| Max. RCF | 3,000 x g |
| Max. Hastighet | 4,400 rpm |
| Kylt | Nej |
| Bullernivå | <52 dB(A) |
| Elektriska krav | 230 V, 50/60 Hz (GB) |
| Certifikat och efterlevnad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer |
| Timer | 0 till 99 min, med kontinuerlig körning |
| Controllertyp | Vridknapp |
| Modell | Centrifug 5702 (EU-IVD) |
| Show More |
Centrifugen 5702/5702 R/5702 RH är en icke-automatisk centrifug för separering av flytande ämnesblandningar från människokroppen och är specifikt avsedd att användas som tillbehör tillsammans med en in vitro-diagnostik och för att möjliggöra dess användning enl. dess avsedda syfte. Denna produkt uppfyller kraven i EU:s förordning om in vitro diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf-centrifuger är uteslutande avsedda för inomhusbruk av utbildade specialister.