Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5804/5804 R
BIOPHARMA
Produktkod. 15885093 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Inkluderar:
Med Rotor A-4-44 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör
Med Rotor S-4-72 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör
Utan rotor
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Modell:
Centrifuge 5804 R, knappsats
centrifuger 5804 (EU-IVD), knappsats
centrifuger 5804 R (EU-IVD), knappsats
centrifuger 5804, knappsats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Elektriska krav Modell Förpackningsstorlek
15885093 Med Rotor A-4-44 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5804, knappsats 1 uppsättning
10022724 Med Rotor A-4-44 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5804 (EU-IVD), knappsats Varje
12806213 Med Rotor S-4-72 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5804 (EU-IVD), knappsats Varje
10344701 Utan rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5804 (EU-IVD), knappsats Varje
15805103 Med Rotor S-4-72 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5804, knappsats 1 uppsättning
15865093 Utan rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5804, knappsats Varje
10246074 Med Rotor A-4-44 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5804 R (EU-IVD), knappsats Varje
12816213 Med Rotor S-4-72 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5804 R (EU-IVD), knappsats Varje
10334751 Utan rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5804 R (EU-IVD), knappsats Varje
15845103 Med Rotor A-4-44 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804 R, knappsats 1 uppsättning
15865103 Med Rotor S-4-72 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804 R, knappsats 1 uppsättning
15825103 Utan rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804 R, knappsats Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15885093 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5804000320
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Höghastighetscentrifugen Eppendorf 5804/5804 R är en centrifug med medelstor kapacitet, idealisk för molekylära applikationer i rör upp till 250 ml. Den erbjuder också enastående mångsidighet med förmågan att ta med svängskopor och rotorer med fast vinkel, såväl som djupbrunnsplattor.
  • Swing-skoprotorer och adaptrar rymmer rör och flaskor från 0,2 ml till 250 ml
  • Plattorotor för centrifugering av alla typer av MTP, datorR, cellkultur eller Deepwell plattor
  • Rotorer med fast vinkel för höghastighetsapplikationer i rör från 0,2 ml till 85 ml
  • Hög centrifugeringshastighet på upp till 20 913 x g (14 000 rpm)
  • Centrifuglock med mjuk lockstängning
  • Låg åtkomsthöjd på 29 cm för enkel lastning och lossning av prover
  • Tyst drift för att förbättra din arbetsmiljö
  • Kompakt fotavtryck sparar värdefullt bänkutrymme
  • Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för maximal driftsäkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer
Controllertyp Knappsats
Max. RCF 20,913 x g
Max. Hastighet 14,000 rpm
Kylt Nej
Inkluderar Med Rotor A-4-44 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör
Modell centrifuger 5804, knappsats
Bullernivå <62 dB(A)
Rotor ingår Ja
Säkerhetsfunktioner locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, locknödöppning, automatisk rotorigenkänning, certifierade aerosoltäta rotorlock och aerosoltäta lock, Rotorlivscykelräknare, automatisk ovågigenkänning
Standarder EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC del 15 klass A, EN 378-1, EN 50581 (se manualen för mer information)
Timer 1 till 99 min, med kontinuerlig körning, kort centrifugering
Ventilerad Ja
Mått (L x B x H) Exteriör 47 x 55 x 34 cm
Bredd (engelska) Exteriör 18,4 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 46.6 cm
Höjd (engelska) Exteriör 13,3 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 33.7 cm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Spänning 230 V
Wattal 900 W
Frekvens 50/60 Hz
Produkttyp Bänkcentrifuger
Visningstyp Stor, starkt upplyst LCD