Läs mer
Eppendorf Centrifug 5804 R
Produktkod. 32210253 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Max. Hastighet:
12,100 rpm
3,700 rpm
Pluggtyp:
Europa
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Max. Hastighet Pluggtyp
32210253 3,700 rpm Europa
32210252 12,100 rpm Europa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32210253 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 5805950007
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Höghastighetscentrifug med medelhög kapacitet för molekylära tillämpningar i rör upp till 250 ml, med svängskopa och rotorer med fast vinkel.
  • Swing-skoprotorer och adaptrar rymmer rör och flaskor från 0,2 ml till 250 ml
  • Plattrotor för centrifugering av alla typer av MTP, PCR, cellodling eller Deepwell Plates
  • Rotorer med fast vinkel för höghastighetsapplikationer i rör från 0,2 ml till 85 ml
  • Hög centrifugeringshastighet på upp till 20 913 x g (14 000 varv/min)
  • Centrifuglock med mjuk lockstängning
  • Låg åtkomsthöjd på 29 cm för enkel lastning och lossning av prover
  • Tyst drift för att förbättra din arbetsmiljö
  • Kompakt fotavtryck sparar värdefullt bänkutrymme
  • Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för maximal driftsäkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 2 x 5 MTP, 2 x 2 DWP
Max. RCF 2,250 x g
Max. Hastighet 3,700 rpm
Kylt Ja
Rotor A-2-DWP
Rotor ingår Ja
Pluggtyp Europa