Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5810/5810 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15127765 Handla allt Eppendorf Produkter
Inkluderar:
Med Rotor A-4-62 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör
Med Rotor A-4-81 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör
Med Rotor S-4-104 inklusive adaptrar för 13/16 mm rundbottnade rör
Med Rotor S-4-104 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör
Utan rotor
Modell:
Centrifuge 5810 R, knappsats
centrifuger 5810 (EU-IVD), knappsats
centrifuger 5810 R (EU-IVD), knappsats
centrifuger 5810, knappsats
Kylt:
Ja
Nej
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 15127765
Brand: Eppendorf™ 5810000629
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eppendorf centrifuger 5810/5810 R är den perfekta dagliga centrifugen för laboratorieoratorier med krav på medelhög kapacitet. Den har ett extremt kompakt fotavtryck men erbjuder ändå den verkliga mångsidigheten att kunna ta både rör- och plåtformat.
  • Swing-bucket rotorer och adaptrar rymmer rör och flaskor från 0,2 ml till 750 ml
  • Rotorer för centrifugering av alla typer av MTP, datorR, cellkultur eller Deepwell plattor
  • Rotorer med fast vinkel för höghastighetsapplikationer i rör från 0,2 ml till 85 ml
  • Hög centrifugeringshastighet på upp till 20 913 x g (14 000 rpm)
  • Aerosoltät Eppendorf Quicklock™ kapsyler och lock för enkel enhandsmanövrering
  • Centrifuglock med mjuk lockstängning
  • Låg åtkomsthöjd på 29 cm för enkel lastning och lossning av prover
  • Tyst drift för att förbättra din arbetsmiljö
  • Kompakt fotavtryck sparar värdefullt bänkutrymme
  • Automatisk rotorigenkänning och obalans detektering för maximal driftsäkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer
Controllertyp Knappsats
Kapacitet 4 x 750 mL
Max. RCF 20,913 x g
Max. Hastighet 14,000 rpm
Kylt Nej
Visa Stor, starkt upplyst LCD
Inkluderar Med Rotor S-4-104 inklusive adaptrar för 13/16 mm rundbottnade rör
Maximalt hastighetsområde 200 till 14 000 rpm
Modell centrifuger 5810 (EU-IVD), knappsats
Bullernivå <70 dB(A)
Körtid 1 till 99 min
Säkerhetsfunktioner locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, locknödöppning, automatisk rotorigenkänning, certifierade aerosoltäta rotorlock och aerosoltäta lock, Rotorlivscykelräknare, automatisk ovågigenkänning
Standarder EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61 000-6-1, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326 -2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 50581 (se manualen för mer information)
Temperaturområde 2 °C till 40 °C
Timer 1 till 99 min, med kontinuerlig körning, kort centrifugering
Typ Bänkcentrifuger
Ventilerad Ja
Bredd (engelska) Exteriör 21,1 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 53.5 cm
Höjd (engelska) Exteriör 13,6 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 34.5 cm
Djup (metriskt) 608 mm
Nettovikt 68 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Spänning 230 V
Wattal 900 W
Visa mer Visa mindre
centrifuger 5810/5810 R är en icke-automatisk centrifug för separering av flytande ämnesblandningar från människokroppen och är specifikt avsedd att användas som tillbehör tillsammans med en in vitro-diagnostisk anordning och för att möjliggöra dess användning enligt dess avsedda syfte . Denna produkt uppfyller kraven i EU:s förordning om in vitro diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf-centrifuger är uteslutande avsedda för inomhusbruk av utbildade specialister.