Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5810/5810 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15805123 Handla allt Eppendorf Produkter
Inkluderar:
Med Rotor A-4-62 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör
Med Rotor A-4-81 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör
Med Rotor S-4-104 inklusive adaptrar för 13/16 mm rundbottnade rör
Med Rotor S-4-104 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör
Utan rotor
Modell:
Centrifuge 5810 R, knappsats
centrifuger 5810 (EU-IVD), knappsats
centrifuger 5810 R (EU-IVD), knappsats
centrifuger 5810, knappsats
Kylt:
Ja
Nej
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 15805123
Brand: Eppendorf™ 5811000325
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eppendorf centrifuger 5810/5810 R är den perfekta dagliga centrifugen för laboratorieoratorier med krav på medelhög kapacitet. Den har ett extremt kompakt fotavtryck men erbjuder ändå den verkliga mångsidigheten att kunna ta både rör- och plåtformat.
  • Swing-bucket rotorer och adaptrar rymmer rör och flaskor från 0,2 ml till 750 ml
  • Rotorer för centrifugering av alla typer av MTP, datorR, cellkultur eller Deepwell plattor
  • Rotorer med fast vinkel för höghastighetsapplikationer i rör från 0,2 ml till 85 ml
  • Hög centrifugeringshastighet på upp till 20 913 x g (14 000 rpm)
  • Aerosoltät Eppendorf Quicklock™ kapsyler och lock för enkel enhandsmanövrering
  • Centrifuglock med mjuk lockstängning
  • Låg åtkomsthöjd på 29 cm för enkel lastning och lossning av prover
  • Tyst drift för att förbättra din arbetsmiljö
  • Kompakt fotavtryck sparar värdefullt bänkutrymme
  • Automatisk rotorigenkänning och obalans detektering för maximal driftsäkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer
Controllertyp Knappsats
Max. RCF 20,913 x g
Max. Hastighet 14,000 rpm
Kylt Ja
Visa Stor, starkt upplyst LCD
Inkluderar Med Rotor A-4-62 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör
Modell Centrifuge 5810 R, knappsats
Bullernivå <56 dB(A)
Rotor ingår Ja
Säkerhetsfunktioner locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, locknödöppning, automatisk rotorigenkänning, certifierade aerosoltäta rotorlock och aerosoltäta lock, Rotorlivscykelräknare, automatisk ovågigenkänning
Standarder SV ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC del 15 klass A, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (se manualen för mer information)
Temperaturområde -9 °C till +40 °C
Timer 1 till 99 min, med kontinuerlig körning, kort centrifugering
Typ Bänkcentrifuger
Mått (L x B x H) Exteriör 70 x 61 x 35 cm
Bredd (engelska) Exteriör 27,6 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 70.0 cm
Höjd (engelska) Exteriör 13,6 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 34.5 cm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Spänning 230 V
Wattal 1650 W
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
centrifuger 5810/5810 R är en icke-automatisk centrifug för separering av flytande ämnesblandningar från människokroppen och är specifikt avsedd att användas som tillbehör tillsammans med en in vitro-diagnostisk anordning och för att möjliggöra dess användning enligt dess avsedda syfte . Denna produkt uppfyller kraven i EU:s förordning om in vitro diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf-centrifuger är uteslutande avsedda för inomhusbruk av utbildade specialister.