Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5810/5810 R
Handla allt Eppendorf Produkter
Inkluderar:
Med Rotor A-4-62 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör
Med Rotor A-4-81 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör
Med Rotor S-4-104 inklusive adaptrar för 13/16 mm rundbottnade rör
Med Rotor S-4-104 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör
Utan rotor
Modell:
Centrifuge 5810 R, knappsats
centrifuger 5810 (EU-IVD), knappsats
centrifuger 5810 R (EU-IVD), knappsats
centrifuger 5810, knappsats
Kylt:
Ja
Nej
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Beskrivning
- Swing-bucket rotorer och adaptrar rymmer rör och flaskor från 0,2 ml till 750 ml
- Rotorer för centrifugering av alla typer av MTP, datorR, cellkultur eller Deepwell plattor
- Rotorer med fast vinkel för höghastighetsapplikationer i rör från 0,2 ml till 85 ml
- Hög centrifugeringshastighet på upp till 20 913 x g (14 000 rpm)
- Aerosoltät Eppendorf Quicklock™ kapsyler och lock för enkel enhandsmanövrering
- Centrifuglock med mjuk lockstängning
- Låg åtkomsthöjd på 29 cm för enkel lastning och lossning av prover
- Tyst drift för att förbättra din arbetsmiljö
- Kompakt fotavtryck sparar värdefullt bänkutrymme
- Automatisk rotorigenkänning och obalans detektering för maximal driftsäkerhet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer |
| Controllertyp | Knappsats |
| Max. RCF | 20,913 x g |
| Max. Hastighet | 14,000 rpm |
| Kylt | Ja |
| Visa | Stor, starkt upplyst LCD |
| Inkluderar | Med Rotor A-4-81 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör |
| Modell | Centrifuge 5810 R, knappsats |
| Bullernivå | <56 dB(A) |
| Rotor ingår | Ja |
| Visa mer |
centrifuger 5810/5810 R är en icke-automatisk centrifug för separering av flytande ämnesblandningar från människokroppen och är specifikt avsedd att användas som tillbehör tillsammans med en in vitro-diagnostisk anordning och för att möjliggöra dess användning enligt dess avsedda syfte . Denna produkt uppfyller kraven i EU:s förordning om in vitro diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf-centrifuger är uteslutande avsedda för inomhusbruk av utbildade specialister.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion