Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5810/5810 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15845123 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Inkluderar:
Med Rotor A-4-62 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör
Med Rotor A-4-81 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör
Med Rotor S-4-104 inklusive adaptrar för 13/16 mm rundbottnade rör
Med Rotor S-4-104 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör
Utan rotor
Modell:
Centrifuge 5810 R, knappsats
centrifuger 5810 (EU-IVD), knappsats
centrifuger 5810 R (EU-IVD), knappsats
centrifuger 5810, knappsats
Kylt:
Ja
Nej
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Modell Kylt Elektriska krav unitSize
15845123 Med Rotor S-4-104 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör Centrifuge 5810 R, knappsats Ja 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 uppsättning
10595074 Med Rotor A-4-62 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör centrifuger 5810 (EU-IVD), knappsats Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) Varje
10470975 Med Rotor A-4-81 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör centrifuger 5810 (EU-IVD), knappsats Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) Varje
15127765 Med Rotor S-4-104 inklusive adaptrar för 13/16 mm rundbottnade rör centrifuger 5810 (EU-IVD), knappsats Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) Varje
12826213 Med Rotor S-4-104 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör centrifuger 5810 (EU-IVD), knappsats Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) Varje
10000461 Utan rotor centrifuger 5810 (EU-IVD), knappsats Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) Varje
15805113 Med Rotor A-4-62 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör centrifuger 5810, knappsats Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 uppsättning
15825113 Med Rotor A-4-81 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör centrifuger 5810, knappsats Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 uppsättning
15865113 Med Rotor S-4-104 inklusive adaptrar för 13/16 mm rundbottnade rör centrifuger 5810, knappsats Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 uppsättning
15845113 Med Rotor S-4-104 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör centrifuger 5810, knappsats Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 uppsättning
15885103 Utan rotor centrifuger 5810, knappsats Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) Varje
10052674 Med Rotor A-4-62 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör centrifuger 5810 R (EU-IVD), knappsats Ja 230 V, 50/60 Hz (EU) Varje
10012724 Med Rotor A-4-81 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör centrifuger 5810 R (EU-IVD), knappsats Ja 230 V, 50/60 Hz (EU) Varje
15137765 Med Rotor S-4-104 inklusive adaptrar för 13/16 mm rundbottnade rör centrifuger 5810 R (EU-IVD), knappsats Ja 230 V, 50/60 Hz (EU) Varje
12836213 Med Rotor S-4-104 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör centrifuger 5810 R (EU-IVD), knappsats Ja 230 V, 50/60 Hz (EU) Varje
10460713 Utan rotor centrifuger 5810 R (EU-IVD), knappsats Ja 230 V, 50/60 Hz (EU) Varje
15805123 Med Rotor A-4-62 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör Centrifuge 5810 R, knappsats Ja 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 uppsättning
15825123 Med Rotor A-4-81 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör Centrifuge 5810 R, knappsats Ja 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 uppsättning
15865123 Med Rotor S-4-104 inklusive adaptrar för 13/16 mm rundbottnade rör Centrifuge 5810 R, knappsats Ja 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 uppsättning
15885113 Utan rotor Centrifuge 5810 R, knappsats Ja 230 V, 50/60 Hz (EU) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 15845123 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5811000620
Eppendorf centrifuger 5810/5810 R är den perfekta dagliga centrifugen för laboratorieoratorier med krav på medelhög kapacitet. Den har ett extremt kompakt fotavtryck men erbjuder ändå den verkliga mångsidigheten att kunna ta både rör- och plåtformat.
  • Swing-bucket rotorer och adaptrar rymmer rör och flaskor från 0,2 ml till 750 ml
  • Rotorer för centrifugering av alla typer av MTP, datorR, cellkultur eller Deepwell plattor
  • Rotorer med fast vinkel för höghastighetsapplikationer i rör från 0,2 ml till 85 ml
  • Hög centrifugeringshastighet på upp till 20 913 x g (14 000 rpm)
  • Aerosoltät Eppendorf Quicklock™ kapsyler och lock för enkel enhandsmanövrering
  • Centrifuglock med mjuk lockstängning
  • Låg åtkomsthöjd på 29 cm för enkel lastning och lossning av prover
  • Tyst drift för att förbättra din arbetsmiljö
  • Kompakt fotavtryck sparar värdefullt bänkutrymme
  • Automatisk rotorigenkänning och obalans detektering för maximal driftsäkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer
Controllertyp Knappsats
Max. RCF 20,913 x g
Max. Hastighet 14,000 rpm
Kylt Ja
Visa Stor, starkt upplyst LCD
Inkluderar Med Rotor S-4-104 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör
Modell Centrifuge 5810 R, knappsats
Bullernivå <56 dB(A)
Rotor ingår Ja
Säkerhetsfunktioner locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, locknödöppning, automatisk rotorigenkänning, certifierade aerosoltäta rotorlock och aerosoltäta lock, Rotorlivscykelräknare, automatisk ovågigenkänning
Standarder SV ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC del 15 klass A, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (se manualen för mer information)
Temperaturområde -9 °C till +40 °C
Timer 1 till 99 min, med kontinuerlig körning, kort centrifugering
Typ Bänkcentrifuger
Mått (L x B x H) Exteriör 70 x 61 x 35 cm
Bredd (engelska) Exteriör 27,6 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 70.0 cm
Höjd (engelska) Exteriör 13,6 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 34.5 cm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Spänning 230 V
Wattal 1650 W
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
centrifuger 5810/5810 R är en icke-automatisk centrifug för separering av flytande ämnesblandningar från människokroppen och är specifikt avsedd att användas som tillbehör tillsammans med en in vitro-diagnostisk anordning och för att möjliggöra dess användning enligt dess avsedda syfte . Denna produkt uppfyller kraven i EU:s förordning om in vitro diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf-centrifuger är uteslutande avsedda för inomhusbruk av utbildade specialister.