Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5910 Ri
BIOPHARMA
Produktkod. 17111842 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Inkluderar:
med Rotor FA-6x50
med Rotor S-4 x 750, inklusive runda skopor och adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör
med Rotor S-4 xUniversal, inklusive universalskopor och 1 l adaptrar (4 x), Eppendorf 1 l flaskor (4 x)
med Rotor S-4 xUniversal, inklusive universalskopor och adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör, 175 - 250 ml flaskor och tallrikar
med Rotor S-4 xUniversal, inklusive universalskopor, adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör, 175 - 250 ml flaskor och tallrikar, adaptrar för 1 000 ml flaskor inklusive 4 x 1 000 ml flaskor
med Rotor S-4 xUniversal, inklusive universella skopor och adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör och plattor
utan rotor
Elektriska krav:
230 V/50-60 Hz (EU)
Modell:
centrifuger 5910 Ri (EU-IVD), pekgränssnitt
centrifuger 5910 Ri, pekgränssnitt
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Elektriska krav Modell Förpackningsstorlek
17111842 med Rotor S-4 xUniversal, inklusive universalskopor och adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör, 175 - 250 ml flaskor och tallrikar 230 V/50-60 Hz (EU) centrifuger 5910 Ri, pekgränssnitt -
17181842 med Rotor S-4 x 750, inklusive runda skopor och adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör 230 V/50-60 Hz (EU) centrifuger 5910 Ri (EU-IVD), pekgränssnitt -
17151842 med Rotor S-4 xUniversal, inklusive universella skopor och adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör och plattor 230 V/50-60 Hz (EU) centrifuger 5910 Ri (EU-IVD), pekgränssnitt -
17101842 med Rotor S-4 xUniversal, inklusive universalskopor och adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör, 175 - 250 ml flaskor och tallrikar 230 V/50-60 Hz (EU) centrifuger 5910 Ri (EU-IVD), pekgränssnitt -
17131832 utan rotor 230 V/50-60 Hz (EU) centrifuger 5910 Ri (EU-IVD), pekgränssnitt -
17161832 med Rotor FA-6x50 230 V/50-60 Hz (EU) centrifuger 5910 Ri, pekgränssnitt -
17191842 med Rotor S-4 x 750, inklusive runda skopor och adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör 230 V/50-60 Hz (EU) centrifuger 5910 Ri, pekgränssnitt -
17181832 med Rotor S-4 xUniversal, inklusive universalskopor och 1 l adaptrar (4 x), Eppendorf 1 l flaskor (4 x) 230 V/50-60 Hz (EU) centrifuger 5910 Ri, pekgränssnitt -
17141842 med Rotor S-4 xUniversal, inklusive universella skopor och adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör och plattor 230 V/50-60 Hz (EU) centrifuger 5910 Ri, pekgränssnitt 1 uppsättning
17121852 med Rotor S-4 xUniversal, inklusive universalskopor, adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör, 175 - 250 ml flaskor och tallrikar, adaptrar för 1 000 ml flaskor inklusive 4 x 1 000 ml flaskor 230 V/50-60 Hz (EU) centrifuger 5910 Ri, pekgränssnitt -
17121832 utan rotor 230 V/50-60 Hz (EU) centrifuger 5910 Ri, pekgränssnitt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17111842 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5943000216
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
centrifuger 5910 Ri sticker ut med ett intuitivt pekskärmsgränssnitt och en rad innovativa lösningar för användbarhet, dokumentation och användarhantering. Dess breda utbud av rotorer med fast vinkel och svängskopa rymmer ett omfattande spektrum av applikationer i ett kompakt fotavtryck.
  • Stort 7-tums pekskärmsgränssnitt för supersnabba parameterinställningar via unika favoritfunktioner
  • Användarhantering med flera behörighetsnivåer och dokumentationsfunktioner som stöder GLP/GxP-krav
  • Svängskivor och adaptrar för rör och flaskor från 0,2 ml till 1000 ml samt alla typer av MTP, PCR eller Deepwell Plates
  • Rotorer med fast vinkel för höghastighetsapplikationer inom molekylärbiologi i rör från 0,2 ml till 250 ml
  • Hög centrifugationshastighet på upp till 22 132 x g (14 000 varv per minut)
  • Aerosoltäta Eppendorf QuickLock™ lock och lock för snabb och ergonomisk locklåsning
  • Tyst drift för att förbättra din arbetsmiljö
  • Centrifuglock med mjuk lockstängning
  • Temperaturområde från -11 °C till 40 °C
  • Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för maximal driftsäkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. RCF 22,132 x g
Kylt Ja
Inkluderar med Rotor S-4 xUniversal, inklusive universalskopor och adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör, 175 - 250 ml flaskor och tallrikar
Modell centrifuger 5910 Ri, pekgränssnitt
Bullernivå <53 dB(A) med Rotor S-4 xUniversal
Profil (acceleration/bromsning) 10/10
Programlagring 99
Rotor S-4 xUniversal
Rotor ingår Ja
Timer 10 s till 99 h 59 min, med kontinuerlig körning, kort-spin
Bredd (engelska) Exteriör 28,3 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 72 cm
Höjd (engelska) Exteriör 14,5 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 37 cm
Djup (engelska) 25,9 tum
Djup (metriskt) 68 cm
Elektriska krav 230 V/50-60 Hz (EU)
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Produkttyp Bänkcentrifug
Temperaturområde (metriskt) -11 °C till +40 °C
Visningstyp Pekgränssnitt