Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5910 Ri
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17121832 Handla allt Eppendorf Produkter
Inkluderar:
med Rotor FA-6x50
med Rotor S-4 x 750, inklusive runda skopor och adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör
med Rotor S-4 xUniversal, inklusive universalskopor och 1 l adaptrar (4 x), Eppendorf 1 l flaskor (4 x)
med Rotor S-4 xUniversal, inklusive universalskopor och adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör, 175 - 250 ml flaskor och tallrikar
med Rotor S-4 xUniversal, inklusive universalskopor, adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör, 175 - 250 ml flaskor och tallrikar, adaptrar för 1 000 ml flaskor inklusive 4 x 1 000 ml flaskor
med Rotor S-4 xUniversal, inklusive universella skopor och adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör och plattor
utan rotor
Elektriska krav:
230 V/50-60 Hz (EU)
Modell:
centrifuger 5910 Ri (EU-IVD), pekgränssnitt
centrifuger 5910 Ri, pekgränssnitt
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 17121832
Brand: Eppendorf™ 5943000011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
centrifuger 5910 Ri sticker ut med ett intuitivt pekskärmsgränssnitt och en rad innovativa lösningar för användbarhet, dokumentation och användarhantering. Dess breda utbud av rotorer med fast vinkel och svängskopa rymmer ett omfattande spektrum av applikationer i ett kompakt fotavtryck.
  • Stor 7-tums Visionize™ pekgränssnitt för supersnabba parameterinställningar via unik favoritfunktion
  • Användarhantering med flera behörighetsnivåer och dokumentationsfunktioner som stöder GLP/GxP-krav
  • Swing-bucket rotorer och adaptrar för rörr och flaskor från 0,2 ml till 1 000 ml samt alla typer av MTP, datorR eller Deepwell plattor
  • Rotorer med fast vinkel för höghastighetsapplikationer inom molekylärbiologi i rör från 0,2 ml till 250 ml
  • Hög centrifugeringshastighet på upp till 22 132x g (14 000 rpm)
  • Aerosoltät Eppendorf Quicklock™ lock och lock för snabb och ergonomisk locklåsning
  • Tyst drift för att förbättra din arbetsmiljö
  • Centrifuglock med mjuk lockstängning
  • Temperaturintervall från -11°C till 40°C
  • Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för maximal driftsäkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. RCF 22,132 x g
Kylt Ja
Visa VisionNize™ beröringsgränssnitt
Inkluderar utan rotor
Modell centrifuger 5910 Ri, pekgränssnitt
Bullernivå <59 dB(A) med Rotor FA-6 x 50
Profil (acceleration/bromsning) 10/10
Programlagring 99
Rotor Nej
Rotor ingår Nej
Temperaturområde -11 °C till +40 °C
Timer 10 s till 99 h 59 min, med kontinuerlig körning, kort-spin
Typ Bänkcentrifug
Bredd (engelska) Exteriör 28,3 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 72 cm
Höjd (engelska) Exteriör 14,5 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 37 cm
Djup (engelska) 25,9 tum
Djup (metriskt) 68 cm
Elektriska krav 230 V/50-60 Hz (EU)
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz