Beskrivning
- Stort 7-tums pekskärmsgränssnitt för supersnabba parameterinställningar via unika favoritfunktioner
- Användarhantering med flera behörighetsnivåer och dokumentationsfunktioner som stöder GLP/GxP-krav
- Svängskivor och adaptrar för rör och flaskor från 0,2 ml till 1000 ml samt alla typer av MTP, PCR eller Deepwell Plates
- Rotorer med fast vinkel för höghastighetsapplikationer inom molekylärbiologi i rör från 0,2 ml till 250 ml
- Hög centrifugationshastighet på upp till 22 132 x g (14 000 varv per minut)
- Aerosoltäta Eppendorf QuickLock™ lock och lock för snabb och ergonomisk locklåsning
- Tyst drift för att förbättra din arbetsmiljö
- Centrifuglock med mjuk lockstängning
- Temperaturområde från -11 °C till 40 °C
- Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för maximal driftsäkerhet
Specifikationer
Specifikationer
| Max. RCF | 22,132 x g |
| Kylt | Ja |
| Inkluderar | med Rotor S-4 x 750, inklusive runda skopor och adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör |
| Modell | centrifuger 5910 Ri (EU-IVD), pekgränssnitt |
| Bullernivå | <57 dB(A) med Rotor S-4 x 750 |
| Profil (acceleration/bromsning) | 10/10 |
| Programlagring | 99 |
| Rotor | S-4x750 |
| Rotor ingår | Ja |
| Timer | 10 s till 99 h 59 min, med kontinuerlig körning, kort-spin |
| Visa mer |