Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5920 R - Kyld stor centrifug
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15546136 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
4 x 1000 ml
Inkluderar:
utan rotor
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Inkluderar Spänning unitSize
15546136 4 x 1000 ml utan rotor 230 V Varje
1 options
Produktkod. 15546136
Brand: Eppendorf™ 5948000018
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den kylda Eppendorf centrifuger 5920 R erbjuder prestanda med hög genomströmning och avancerad temperaturhantering i en mycket kompakt design. Med en kapacitet på upp till 4 x 1 000 ml / 52 x 50 ml koniska rör kan den snurra både plattor och rör i samma hink för verklig flexibilitet.
  • centrifugerlock med soft-touch lockstängning.
  • Tyst drift för att förbättra din arbetsmiljö.
  • Kompakt fotavtryck sparar värdefullt bänkutrymme.
  • Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för maximal driftsäkerhet.
  • Aerosoltät Eppendorf Quicklock™ lock och lock möjliggör snabb och ergonomisk locklåsning.
  • Swing-skoprotorer och adaptrar rymmer rör och flaskor från 0,2 ml till 1 000 ml.
  • Plattorotoralternativ för centrifugering av alla typer av MTP-, datorR- eller Deepwell-plattor.
  • Rotorer med fast vinkel för applikationer inom molekylärbiologi med hög hastighet i rör från 0,2 ml till 50 ml.
  • FastTemp-funktion för snabb förkylning.
  • FastTemp pro™ funktionen möjliggör automatisk förkylning baserat på förprogrammerbar tid och datum
  • Kontinuerlig kylning håller en konstant temperatur efter att körningen har avslutats– dina prover förblir kylda.
  • ECO-avstängning aktiveras efter 8 timmar (justerbar) utan användning för att minska energiförbrukningen och förlänga kompressorns livslängd.
  • Dynamisk kompressorstyrning (DCC) teknologi för exakt kylprestanda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer
Controllertyp Knappsats
Kapacitet 4 x 1000 ml
Max. RCF 21,194 x g
Max. Hastighet 13,700 rpm
Produktlinje Eppendorf 5920 R
Kylt Ja
Visa Stor, starkt upplyst LCD-skärm
Inkluderar utan rotor
Modell Centrifuge 5920 R (EU-IVD), knappsats
Bullernivå <55 dB(A)
Rotor Nej
Rotor ingår Nej
Säkerhetsfunktioner locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, locknödöppning, automatisk rotorigenkänning, certifierade aerosoltäta rotorlock och aerosoltäta lock, Rotorlivscykelräknare, automatisk ovågigenkänning
Standarder EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC del 15 klass A, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (se manualen för mer information)
Timer 10 sek till 99 timmar. 59 min, funktion för kontinuerlig körning, kortsnurr
Typ Bänktoppcentrifuger
Mått (L x B x H) Exteriör 74 x 71 x 40 cm (29,2 x 27,8 x 15,9 tum)
Bredd (engelska) Exteriör 29,2 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 74 cm
Höjd (engelska) Exteriör 15,9 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 40 cm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Spänning 230 V
Wattal 1650 W
Frekvens 50/60 Hz