Läs mer
OHAUS™ Centrifugeadapter
Produktkod. 16632784 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
15 x 1,5/2,0 ml
175/225 ml
250 ml
3 x 50 ml
4 x 30 ml
50 ml
6 x 15 ml
Beskrivning:
FA x2
FA x3
FB x2
MTB x2
RB x2
Borrningsstorlek (metrisk):
Djup 11 mm
Djup 17 mm
Djup 25,5 mm
Djup 29 mm
Djup 29,5 mm
Djup 60 mm
Djup 60,5 mm
Djup 61 mm
Djup 61,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 16632784
Brand: OHAUS™ 30559412
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Adaptertillbehör för Centrifuge Multi-modeller
  • Adapter för olika Centrifuge Multi-modeller
  • Olika kapaciteter tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Kapacitet 15 x 1,5/2,0 ml
För användning med (utrustning) Centrifuge Multi 230 V FC5816, Centrifuge Multi 230 V FC5714, Centrifuge Multi 120 V FC5816R, Centrifuge Multi 230 V FC5816R, Centrifuge Multi 120 V FC5816, Centrifuge Multi FC5916R 5916R och Centrifuge Multi V1, FC120
Borrningsstorlek (metrisk) Djup 11 mm
Beskrivning MTB x2