Läs mer
OHAUS™ Centrifugeadapter
Produktkod. 16642784 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
15 x 1.5/2.0 mL
175/225 mL
250 mL
3 x 50 mL
4 x 30 mL
50 mL
6 x 15 mL
Beskrivning:
FA x2
FA x3
FB x2
MTB x2
RB x2
Borrningsstorlek (metrisk):
Depth 60 mm
Djup 11 mm
Djup 17 mm
Djup 25,5 mm
Djup 29 mm
Djup 29,5 mm
Djup 60,5 mm
Djup 61 mm
Djup 61,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 16642784
Brand: OHAUS™ 30559413
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Adaptertillbehör för Centrifuge Multi-modeller
  • Adapter for various Centrifuge Multi models
  • Various capacities available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Kapacitet 250 mL
För användning med (utrustning) Centrifuge Multi 230 V FC5816, Centrifuge Multi 230 V FC5714, Centrifuge Multi 120 V FC5816R, Centrifuge Multi 230 V FC5816R, Centrifuge Multi 120 V FC5816, Centrifuge Multi FC5916R 120 V, and Centrifuge Multi FC5916 120 V
Borrningsstorlek (metrisk) Depth 60 mm
Beskrivning FA x3