Läs mer
OHAUS™ Centrifugeadapter
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
15 x 1.5/2.0 mL
175/225 mL
250 mL
3 x 50 mL
4 x 30 mL
50 mL
6 x 15 mL
Beskrivning:
FA x2
FA x3
FB x2
MTB x2
RB x2
Borrningsstorlek (metrisk):
Depth 60 mm
Djup 11 mm
Djup 17 mm
Djup 25,5 mm
Djup 29 mm
Djup 29,5 mm
Djup 60,5 mm
Djup 61 mm
Djup 61,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Adapter för olika Centrifuge Multi-modeller
- Olika kapaciteter tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Kapacitet | 175/225 mL |
| För användning med (utrustning) | Centrifuge Multi FC5916R 120 V och Centrifuge Multi FC5916 120 V |
| Borrningsstorlek (metrisk) | Djup 61,5 mm |
| Beskrivning | FA x2 |