Läs mer
OHAUS™ Centrifugeadapter
Produktkod. p-7085839 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
15 x 1.5/2.0 mL
175/225 mL
250 mL
3 x 50 mL
4 x 30 mL
50 mL
6 x 15 mL
Beskrivning:
FA x2
FA x3
FB x2
MTB x2
RB x2
Borrningsstorlek (metrisk):
Depth 60 mm
Djup 11 mm
Djup 17 mm
Djup 25,5 mm
Djup 29 mm
Djup 29,5 mm
Djup 60,5 mm
Djup 61 mm
Djup 61,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 16682784
Brand: OHAUS™ 30559419
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Adaptertillbehör för Centrifuge Multi-modeller
  • Adapter för olika Centrifuge Multi-modeller
  • Olika kapaciteter tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Kapacitet 50 mL
För användning med (utrustning) Centrifuge Multi FC5916R 120 V och Centrifuge Multi FC5916 120 V
Borrningsstorlek (metrisk) Djup 29,5 mm
Beskrivning FA x2