Läs mer
Hettich™ Centrifugeadapter för Hettich Vinkelrotorer
Produktkod. 10502692
Kapacitet:
25 mL
4 x 0,5 till 3 ml
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10502692
Brand: Hettich™ 1447
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med Hettich Rotorer. Hettich Rotorerna är optimerade för kontinuerlig drift och lång livslängd
  • För Hettich Rotor nr. 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615
Specifikationer
Typ Adapter
Kapacitet 25 mL
Max. Diameter på rör 26 mm
Max. Rörlängd 100 mm
För användning med (utrustning) För Hettich Rotor nr. 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615
Fartyg per adapter 1
Antal platser 1