Läs mer
Hettich™ Centrifugeadapter för Hettich Vinkelrotorer
Kapacitet:
25 mL
4 x 0,5 till 3 ml
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För Hettich Rotor nr. 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Kapacitet | 25 mL |
| Max. Diameter på rör | 26 mm |
| Max. Rörlängd | 100 mm |
| För användning med (utrustning) | För Hettich Rotor nr. 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 |
| Fartyg per adapter | 1 |
| Antal platser | 1 |