Läs mer
Eppendorf™ Stålhylsor för Centrifuge Adapter
Produktkod. 13246619 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
36 x 15 ml rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 13246619
Brand: Eppendorf™ 5820774002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med Eppendorf Rotorer och centrifuger
  • Tillbehör till Eppendorf vätskehanteringsutrustning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Stålhylsor inklusive adapter för rotor
Material Stål
Kapacitet 36 x 15 ml rör
Max. Diameter på rör 16 mm
Max. Rörlängd 100 mm
För användning med (utrustning) Rotor F-35-48-17
Beskrivning Stålhylsor inklusive adapter för rotor
För användning med (applikation) Bloduppsamlingsrör
Antal per förpackning 24/Pk.