Läs mer
Eppendorf™ Centrifugeradaptrar
Produktkod. 10592774 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
1 x 15 ml koniskt rör
1 x 7 till 15 mL blodprovsrör
Typ:
Adapter för liten diameter
Röradapter
Stor borrningsadapter
För användning med (utrustning):
Rotor A-8-17
Rotor F-35-6-30
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 8
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Typ För användning med (utrustning) unitSize
10592774 1 x 7 till 15 mL blodprovsrör Stor borrningsadapter Rotor F-35-6-30 Paket med 2
10638004 1 x 7 till 15 mL blodprovsrör Adapter för liten diameter Rotor F-35-6-30 Paket med 2
10789272 1 x 15 ml koniskt rör Röradapter Rotor A-8-17 Paket med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10592774 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5427734007
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning med Eppendorf Rotorer och centrifuger
  • Tillbehör till Eppendorf vätskehanteringsutrustning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Stor borrningsadapter
Kapacitet 1 x 7 till 15 mL blodprovsrör
Max. Diameter på rör 16 mm
Max. Rörlängd 90 till 105 mm
För användning med (utrustning) Rotor F-35-6-30
Beskrivning Adapter, stort hål
Antal per förpackning 2/Pk.