Läs mer
Eppendorf™ Centrifugeradaptrar
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
1 x 15 ml koniskt rör
1 x 7 till 15 mL blodprovsrör
Typ:
Adapter för liten diameter
Röradapter
Stor borrningsadapter
För användning med (utrustning):
Rotor A-8-17
Rotor F-35-6-30
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 8
Beskrivning
- Tillbehör till Eppendorf vätskehanteringsutrustning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter för liten diameter |
| Kapacitet | 1 x 7 till 15 mL blodprovsrör |
| Max. Diameter på rör | 16 mm |
| Max. Rörlängd | 75 till 105 mm |
| För användning med (utrustning) | Rotor F-35-6-30 |
| Beskrivning | Adapter, litet hål |
| Antal per förpackning | 2/Pk. |