Läs mer
Eppendorf™ Centrifugeradaptrar
Produktkod. 10789272 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
1 x 15 ml koniskt rör
1 x 7 till 15 mL blodprovsrör
Typ:
Adapter för liten diameter
Röradapter
Stor borrningsadapter
För användning med (utrustning):
Rotor A-8-17
Rotor F-35-6-30
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 8
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Typ För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10789272 1 x 15 ml koniskt rör Röradapter Rotor A-8-17 Paket med 8
10592774 1 x 7 till 15 mL blodprovsrör Stor borrningsadapter Rotor F-35-6-30 Paket med 2
10638004 1 x 7 till 15 mL blodprovsrör Adapter för liten diameter Rotor F-35-6-30 Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10789272 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5702702005
I lager
Designad för användning med Eppendorf Rotorer och centrifuger
  • Tillbehör till Eppendorf vätskehanteringsutrustning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Röradapter
Kapacitet 1 x 15 ml koniskt rör
För användning med (utrustning) Rotor A-8-17
Beskrivning Adapter
Fartyg per adapter 1 koniskt rör
Antal per förpackning 8/Pk.