Läs mer
Eppendorf™ Centrifugeradaptrar
Produktkod. p-8003599 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
1 x 15 ml koniskt rör
1 x 7 till 15 mL blodprovsrör
Typ:
Adapter för liten diameter
Röradapter
Stor borrningsadapter
För användning med (utrustning):
Rotor A-8-17
Rotor F-35-6-30
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 8
Produktkod. 10592774
Brand: Eppendorf™ 5427734007
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med Eppendorf Rotorer och centrifuger
  • Tillbehör till Eppendorf vätskehanteringsutrustning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Stor borrningsadapter
Kapacitet 1 x 7 till 15 mL blodprovsrör
Max. Diameter på rör 16 mm
Max. Rörlängd 90 till 105 mm
För användning med (utrustning) Rotor F-35-6-30
Beskrivning Adapter, stort hål
Antal per förpackning 2/Pk.