Läs mer
Hettich™ Centrifugeradaptrar för 8-ställs ängelrotorer
Produktkod. 10412305
Kapacitet:
4 x 1,1 till 15 ml rör
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10412305
Brand: Hettich™ 1468
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med Hettich Rotorer. Hettich Rotorerna är optimerade för kontinuerlig drift och lång livslängd
  • Centrifugeradaptrar för 8-ställs vinkelrotorer
  • För användning med ROTOFIX 32 A och ROTINA 380/380 R centrifuger
  • För rotorer nr. 1418, 1721
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Rund botten, konisk, kjol
Kapacitet 50 mL
Max. Diameter på rör 29 mm
Max. Rörlängd 107 mm
För användning med (utrustning) ROTOFIX 32 A och ROTINA 380/380 R Centrifuger med rotorer nr. 1418, 1721
Fartyg per adapter 1
Antal platser 1