Läs mer
Hettich™ Centrifugeradaptrar för 8-ställs ängelrotorer
Produktkod. p-7115934
Kapacitet:
4 x 1,1 till 15 ml rör
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10004467
Brand: Hettich™ 1467
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med Hettich Rotorer. Hettich Rotorerna är optimerade för kontinuerlig drift och lång livslängd
  • Centrifugeradaptrar för 8-ställs vinkelrotorer
  • För användning med ROTOFIX 32 A och ROTINA 380/380 R centrifuger
  • För rotorer nr. 1418, 1721
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Bloduppsamling/urin, rund botten, konisk, Microliter
Kapacitet 4 x 1,1 till 15 ml rör
Max. Diameter på rör 17 mm
Max. Rörlängd 100 mm
För användning med (utrustning) ROTOFIX 32 A och ROTINA 380/380 R Centrifuger med rotorer nr. 1418, 1721
Fartyg per adapter 4