Läs mer
Hettich™ Centrifugeradaptrar för 8-ställs ängelrotorer
Kapacitet:
4 x 1,1 till 15 ml rör
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Centrifugeradaptrar för 8-ställs vinkelrotorer
- För användning med ROTOFIX 32 A och ROTINA 380/380 R centrifuger
- För rotorer nr. 1418, 1721
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Typ av rör | Bloduppsamling/urin, rund botten, konisk, Microliter |
| Kapacitet | 4 x 1,1 till 15 ml rör |
| Max. Diameter på rör | 17 mm |
| Max. Rörlängd | 100 mm |
| För användning med (utrustning) | ROTOFIX 32 A och ROTINA 380/380 R Centrifuger med rotorer nr. 1418, 1721 |
| Fartyg per adapter | 4 |