Läs mer
Eppendorf™ Centrifugeadapter för rotorer för 5810 och 5810R
Produktkod. 10293172 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
1,2 till 5 ml
1,5 till 2 ml
15 ml
18 till 30 ml
180 till 250 ml
2,6 till 7 ml
3 till 15 ml
30 till 50 ml
50 ml
50 till 75 ml
7 till 18 ml
80 till 120 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet unitSize
10293172 1,2 till 5 ml Paket med 2
11518623 1,5 till 2 ml Paket med 2
10554332 15 ml Paket med 2
10326802 180 till 250 ml Paket med 2
10134961 2,6 till 7 ml Paket med 2
11528623 3 till 15 ml Paket med 2
11548623 30 till 50 ml Paket med 2
10776695 18 till 30 ml Paket med 2
10102082 50 till 75 ml Paket med 2
10106771 50 ml Paket med 2
10253222 7 till 18 ml Paket med 2
11558623 80 till 120 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10293172 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5810750008
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i en mängd olika konfigurationer för att passa ett brett spektrum av applikationer
  • Adaptrar för Eppendorf™ Centrifuger 5810 och 5810R.
  • Kompatibel med koniska eller platta rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Plan
Kapacitet 1,2 till 5 ml
För användning med (utrustning) Rotorer 5810 och 5810R Centrifuge
Borrningsstorlek (metrisk) 11 mm
Antal platser 100
Antal per förpackning 2 förpackningar