Beskrivning
- Adaptrar för Eppendorf™ Centrifuger 5810 och 5810R.
- Kompatibel med koniska eller platta rör
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Typ av rör | Plan |
| Kapacitet | 180 till 250 ml |
| För användning med (utrustning) | Rotorer 5810 och 5810R Centrifuge |
| Borrningsstorlek (metrisk) | 62 mm |
| Antal platser | 4 |
| Antal per förpackning | 2 förpackningar |