Läs mer
Eppendorf™ Centrifugeadapter för rotorer för 5810 och 5810R
Produktkod. 11528623 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
1,2 till 5 ml
1,5 till 2 ml
15 ml
18 till 30 ml
180 till 250 ml
2,6 till 7 ml
3 till 15 ml
30 till 50 ml
50 ml
50 till 75 ml
7 till 18 ml
80 till 120 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11528623
Brand: Eppendorf™ 5810753007
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Finns i en mängd olika konfigurationer för att passa ett brett spektrum av applikationer
  • Adaptrar för Eppendorf™ Centrifuger 5810 och 5810R.
  • Kompatibel med koniska eller platta rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Plan
Kapacitet 3 till 15 ml
För användning med (utrustning) Rotorer 5810 och 5810R Centrifuge
Borrningsstorlek (metrisk) 16 mm
Antal platser 48
Antal per förpackning 2 förpackningar