Läs mer
Eppendorf™ Centrifugeadapter för rotorer för 5810 och 5810R
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
1,2 till 5 ml
1,5 till 2 ml
15 mL
18 till 30 ml
180 till 250 ml
2.6 to 7 mL
3 till 15 ml
30 till 50 ml
50 mL
50 till 75 ml
7 till 18 ml
80 till 120 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Adaptrar för Eppendorf™ Centrifuger 5810 och 5810R.
- Kompatibel med koniska eller platta rör
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Typ av rör | Konisk |
| Kapacitet | 30 till 50 ml |
| För användning med (utrustning) | Rotorer 5810 och 5810R Centrifuge |
| Borrningsstorlek (metrisk) | 31 mm |
| Antal platser | 16 |
| Antal per förpackning | 2 förpackningar |