Läs mer
Eppendorf™ Centrifugeadapter för rotorer för 5810 och 5810R
Produktkod. 11558623 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
1,2 till 5 ml
1,5 till 2 ml
15 ml
18 till 30 ml
180 till 250 ml
2,6 till 7 ml
3 till 15 ml
30 till 50 ml
50 ml
50 till 75 ml
7 till 18 ml
80 till 120 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
11558623 80 till 120 ml Paket med 2
10293172 1,2 till 5 ml Paket med 2
11518623 1,5 till 2 ml Paket med 2
10554332 15 ml Paket med 2
10326802 180 till 250 ml Paket med 2
10134961 2,6 till 7 ml Paket med 2
11528623 3 till 15 ml Paket med 2
11548623 30 till 50 ml Paket med 2
10776695 18 till 30 ml Paket med 2
10102082 50 till 75 ml Paket med 2
10106771 50 ml Paket med 2
10253222 7 till 18 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11558623 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5810761000
I lager
Finns i en mängd olika konfigurationer för att passa ett brett spektrum av applikationer
  • Adaptrar för Eppendorf™ Centrifuger 5810 och 5810R.
  • Kompatibel med koniska eller platta rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Plan
Kapacitet 80 till 120 ml
För användning med (utrustning) Rotorer 5810 och 5810R Centrifuge
Borrningsstorlek (metrisk) 45 mm
Antal platser 4
Antal per förpackning 2 förpackningar