Läs mer
Eppendorf™ Centrifugeradaptrar för plåtrotorer
Produktkod. 10314862 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
384-brunnars PCR-platta
96-brunnars PCR-platta
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet unitSize
10314862 384-brunnars PCR-platta Paket med 2
10446332 96-brunnars PCR-platta Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10314862 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5825713001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med plattrotorer.
  • Finns i antingen 96- eller 384-brunnars PCR-plattor
  • Levereras i set om 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör PCR-platta
Kapacitet 384-brunnars PCR-platta
För användning med (utrustning) alla MTP/DWP-rotorskopor
Antal platser 4
Antal per förpackning 2 förpackningar