Beskrivning
- Centrifugflaskans trådräckhållare är konstruerad för säker och stabil transport av sex 500 ml koniska bottenflaskor.
- Tillverkad av hållbar, epoxibelagd tråd erbjuder den överlägsen kemisk beständighet och enkel rengöring, vilket gör den till ett utmärkt val för laboratorier, forskningsanläggningar och medicinska miljöer.
- Designad med ett mjukt grepp och ledbart handtag säkerställer denna bärsele bekväm hantering, medan dess kompakta, platsbesparande design möjliggör effektiv förvaring och hanteringsbekvämlighet.
- Det integrerade bottenstödet stabiliserar flaskorna, förhindrar förskjutning och säkerställer säker och spillfri transport.
- Transporterar säkert sex koniska centrifugflaskor med 500 ml konisk botten, vilket håller dem upprätta och stabila
- Epoxibelagd trådkonstruktion ger kemisk beständighet, förhindrar korrosion och möjliggör enkel rengöring
- Integrerat bottenstöd förhindrar att flaskor flyttar sig, vilket säkerställer säker och spillfri transport
- Mjukt grepp med ledbart handtag ger ett bekvämt, halkfritt grepp och kan svänga iväg för enkel lastning och lossning
- Mångsidig design fungerar både som transportbärare och processställ för ökad effektivitet
- Autoklavbar vid 121 °C, vilket säkerställer efterlevnad av laboratoriets steriliserings- och säkerhetsprotokoll
- Kompakt, platsbesparande design möjliggör effektiv lagring när den inte används
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Håller | Flaska (500 ml) |
| Material | HDPE-belagd tråd |
| Positioner | 1 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 33.3 cm |
| Inkluderar | Ställ |
| Visa mer |