Läs mer
Eppendorf™ Centrifugeskopa
Produktkod. p-8003602 Handla allt Eppendorf Produkter
Antal platser:
1
4
7
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Produktkod. 12079927
Brand: Eppendorf™ 5825730003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med Eppendorf Rotorer och centrifuger
  • Skopor för: Rotor S-24-11-AT, Rotor A-4-62, Rotor A-4-81
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 7 x 50 ml Falcon™ rör för Rotor A-4-81
Kapacitet 7 x 50 mL
Behållartyp Hink
Antal platser 7
Kvantitet 4/Pk.