Läs mer
OHAUS™ Tillbehör till centrifugskopa
Handla allt Ohaus Produkter
Beskrivning:
FB x2
MTP x2 V1
MTP x2 V2
Beskrivning
- Tillbehör för centrifuger
- Centrifuge Multi FC5916R 120V
- Centrifuge Multi FC5916 120V
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Centrifuge Multi FC5916R 120 V och Centrifuge Multi FC5916 120 V |
| Beskrivning | MTP x2 V1 |