Läs mer
Grant Instruments Centrifugeskopor
Beskrivning
- Skopor för Ri-24/10 rotor
- Set med 24 st.
- För användning med LMC-56
Tillgängliga storlekar:
- 13 x 100 mm rör (t.ex. 4 till 8 ml dammsugare)
- 13 x 75 mm rör (t.ex. 2 till 5 ml dammsugare)
- 16 x 100 mm rör (t.ex. 8 till 9 ml dammsugare)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | LMC-56, R-24/10, Ri-24/10 |
| Typ | Svängande skoprotor |
| Borrningsstorlek (metrisk) | 16 mm |
| Färg | Vitt |
| Behållartyp | Vacutainer Adapter |
| Material | Konstruerad polymer |
| Antal platser | 1 |
| Kvantitet | 24/Pk. |
| Rörstorlek | 4 till 8 ml Vacutainers |
| Typ av rör | Vacutainers |