Läs mer
KARTELL Centrifugera graderade mikroprovrör
:
Mikroprovrör
Description
- Idealisk för provanalys.
- Beroende på vilken centrifug som används kan dessa rör motstå en centrifugalkraft på upp till RCF 11 000.
- Platt keps med skrivyta.
- Konst. 279 tillgängliga i: neutral (00), blå (04), gul (06), rosa (13) och grön (12).
- MATERIAL: PP
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blandade (röd, gul, blå, grön, orange) |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 1000 pc. |
| Förpackning | 10 pack |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |
| Förslutningstyp | Flat Snap Cap |
| Lämplig för ändamålet | Certifierad kvalitet |
| Bottenform | Konisk |
| Show More |