Läs mer
Fisherbrand™ Centrifuge GT2 Expert
Produktkod. 30002340 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kylt:
Ja
Nej
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kylt
30002340 Nej
30002337 Ja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30002340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61300.00 SEK
    41825.57 SEK / Paket med 1
    Save 19474.43 SEK
    31% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Slösa ingen tid med att hitta rätt artikelnummer för din applikation. Fisherbrand™ Refrigerated Centrifuge GT2 Expert är en applikationsdriven centrifug för att säkerställa bekväm, snabb beställning av alla komponenter som krävs för att köra ett specifikt protokoll.
Lätt att använda:
  • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda
  • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar
  • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer
  • Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer
  • Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd
  • Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp, eliminerar skruvlock och komplicerade klämmor
  • Systemet har handskvänlig, enhands öppnings-/stängningsfunktion
  • Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien
  • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ
  • Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer
Utrymmesbesparande design:
  • Kompakta dimensioner optimerar arbetsområdet och ergonomisk höjd och böjd design säkerställer enkel provladdning och avlastning och enkel rengöring
Energieffektiv:
  • Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparering eller bearbetning av koniska rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1.6 L
Max. RCF 25,830 x g
Max. Hastighet 15,200 rpm
Produktlinje GT2 expert
Kylt Nej
Rotor Nej
Ventilerad Ja
Elektriska krav 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Produkttyp centrifug