Läs mer
Fisherbrand™ Centrifuge GT2 Expert
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kylt:
Ja
Nej
Beskrivning
Lätt att använda:
- Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda
- Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar
- Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer
- Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer
- Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd
- Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp, eliminerar skruvlock och komplicerade klämmor
- Systemet har handskvänlig, enhands öppnings-/stängningsfunktion
- Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien
- Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ
- Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer
Utrymmesbesparande design:
- Kompakta dimensioner optimerar arbetsområdet och ergonomisk höjd och böjd design säkerställer enkel provladdning och avlastning och enkel rengöring
Energieffektiv:
- Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparering eller bearbetning av koniska rör
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 1.6 L |
| Max. RCF | 25,830 x g |
| Max. Hastighet | 15,200 rpm |
| Produktlinje | GT2 expert |
| Kylt | Ja |
| Rotor | No |
| Typ | centrifugerer |
| Elektriska krav | 50/60 Hz |
| Spänning | 200/230 V |