Läs mer
Fisherbrand™ Centrifuge GT4 Expert
Produktkod. 30002339 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kylt:
Ja
Nej
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kylt
30002339 Ja
30002338 Nej
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 30002339
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102725.00 SEK
    70096.60 SEK / Paket med 1
    Save 32628.40 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Slösa ingen tid med att hitta rätt artikelnummer för din applikation! Fisherbrand™ Refrigerated Centrifuge GT4 Expert är en applikationsdriven centrifug för att säkerställa bekväm, snabb beställning av alla komponenter som krävs för att köra ett specifikt protokoll.
  • Lätt att använda:
    • Exceptionell kapacitet att bearbeta 40 x 50 ml koniska ämnen i en körning, under bioinneslutningscertifierade lock
    • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda
    • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar
    • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer
    • Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer
    • Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd
    • Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp, eliminerar skruvlock och komplicerade klämmor
    • Systemet har handskvänlig, enhands öppnings-/stängningsfunktion
    • Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien
    • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ
    • Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer
    • Systemet är ventilerat
    Utrymmesbesparande design:
    • Kompakta dimensioner optimerar arbetsområdet och ergonomisk höjd och böjd design säkerställer enkel provladdning och avlastning och enkel rengöring
    Energieffektiv:
    • Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparering eller bearbetning av koniska rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 L
Max. RCF 25,830 x g
Max. Hastighet 15,200 rpm
Produktlinje GT4 expert
Kylt Ja
Rotor Nej
Elektriska krav 50/60 Hz
Spänning 200/230 V
Produkttyp centrifug