Läs mer
Fisherbrand™ Centrifuge GT4 Expert
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200050505 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kylt:
Ja
Nej
Produktkod. 30002339
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Slösa ingen tid med att hitta rätt artikelnummer för din applikation! Fisherbrand™ Refrigerated Centrifuge GT4 Expert är en applikationsdriven centrifug för att säkerställa bekväm, snabb beställning av alla komponenter som krävs för att köra ett specifikt protokoll.
  • Lätt att använda:
    • Exceptionell kapacitet att bearbeta 40 x 50 ml koniska ämnen i en körning, under bioinneslutningscertifierade lock
    • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda
    • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar
    • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer
    • Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer
    • Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd
    • Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp, eliminerar skruvlock och komplicerade klämmor
    • Systemet har handskvänlig, enhands öppnings-/stängningsfunktion
    • Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien
    • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ
    • Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer
    • Systemet är ventilerat
    Utrymmesbesparande design:
    • Kompakta dimensioner optimerar arbetsområdet och ergonomisk höjd och böjd design säkerställer enkel provladdning och avlastning och enkel rengöring
    Energieffektiv:
    • Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparering eller bearbetning av koniska rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 L
Max. RCF 25,830 x g
Max. Hastighet 15,200 rpm
Produktlinje GT4 expert
Kylt Ja
Rotor No
Typ centrifugerer
Elektriska krav 50/60 Hz
Spänning 200/230 V