Läs mer
Fisherbrand™ centrifuger GT4R Expert cellkultur paket
Produktkod. 17151925 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Rotor:
Ja
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Rotor
17151925 Ja
17131925 Ja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17151925
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Slösa ingen tid med att hitta rätt artikelnummer för din applikation! Fisherbrand™ Refrigerated centrifuger (GT4R) Expert paket är ett applikationsdrivningt centrifugpaket för att säkerställa bekväm, snabb beställning av alla komponenter som krävs för att köra ett specifikt protokoll.
  • Lätt att använda:
    • Exceptionell kapacitet att bearbeta 40x50 ml koniska delar i en körning, under bioinneslutningscertifierade lock
    • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda
    • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar
    • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer
    • Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer
    • Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd
    • Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor
    • Systemet har handskvänlig, enhands öppnings-/stängningsfunktion
    • Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien
    • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ
    • Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer
    • Systemet är kylt
    Utrymmesbesparande design:
    • Kompakta dimensioner optimerar arbetsområdet och ergonomisk höjd och böjd design säkerställer enkel provladdning och avlastning och enkel rengöring
    Energieffektiv:
    • Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparering eller bearbetning av koniska rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. RCF 25,830 x g
Produktlinje Fisherbrand
Kylt Ja
Inkluderar Kylcentrifug, 4 x 750 mL rotor, hinkar, bioinneslutningslock, 50 mL koniska adaptrar, 15 mL koniska adaptrar
Modell GT4R Expert 3L cellkulturpaket (kylt)
Rotor Ja
Typ Kyld Centrifuge GT4R Expert 3L cellkulturpaket
Elektriska krav 50/60 Hz
Spänning 200/230 V