Beskrivning
- Rotorkapacitet: 12 x 1,5/2,0 ml kärl, 2 x 8-rörs datorR-remsor
- Max hastighet: 14 100 x g (14 500 rpm)
- Extremt kompakt fotavtryck
- accelerationeration och retardationstid < 13 s
- Användarvänlig digital display för tid och hastighet
- Rotorskål i metall
- Separat kortsnurrnyckel för snabb och bekväm centrifugering
- Optimalt ventilationsflöde minskar uppvärmningen och skyddar temperaturkänsliga prover
- Soft-touch lockstängning för ergonomisk locklåsning
- Automatisk locköppning i slutet av körningen för att förhindra provuppvärmning och för att ge enkel åtkomst till prover
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 12 x 1,5/2 ml |
| Max. Hastighet | 14,500 rpm |
| Max. RCF | 14,100 x g |
| Höjd (engelska) Exteriör | 5,12 tum |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 13.0 cm |
| Bullernivå | <49 dB(A) |
| Timer | 15 sek till 30 min |
| Bredd (engelska) Exteriör | 8,86 tum |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 22.5 cm |
| Certifikat och efterlevnad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer |
| Visa mer |