Läs mer
Eppendorf™ MiniSpin™/MiniSpin™ plus centrifuger
BIOPHARMA
Produktkod. 15805083 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Modell:
Centrifug MiniSpin™ (EU-IVD), knappsats
Centrifug MiniSpin™ plus, knappsats
centrifuger MiniSpin™ , knappsats
centrifuger MiniSpin™ plus (EU-IVD), knappsats
Kapacitet:
12 x 1,5/2 ml
12 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Modell Kapacitet Förpackningsstorlek
15805083 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger MiniSpin™ , knappsats 12 x 2 ml 1 uppsättning
15825083 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifug MiniSpin™ plus, knappsats 12 x 2 ml 1 uppsättning
10132861 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifug MiniSpin™ (EU-IVD), knappsats 12 x 1,5/2 ml Varje
10738882 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger MiniSpin™ plus (EU-IVD), knappsats 12 x 1,5/2 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15805083 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5452000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14410.00 SEK
    13100.00 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1310.00 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Med Eppendorf MiniSpin och MiniSpin plus centrifuger behöver du inte dela! Dessa kraftfulla centrifuger på ingångsnivå är tillräckligt små för att varje arbetsstation kan ha en. Nyckeldelarna är gjorda av metall för maximal säkerhet, och MiniSpin plus är tillräckligt snabb för molekylärbiologiska separationer.
  • Rotorkapacitet: 12 x 1,5/2,0 ml kärl, 2 x 8-rörs datorR-remsor
  • Max hastighet: 14 100 x g (14 500 rpm)
  • Extremt kompakt fotavtryck
  • accelerationeration och retardationstid < 13 s
  • Användarvänlig digital display för tid och hastighet
  • Rotorskål i metall
  • Separat kortsnurrnyckel för snabb och bekväm centrifugering
  • Optimalt ventilationsflöde minskar uppvärmningen och skyddar temperaturkänsliga prover
  • Soft-touch lockstängning för ergonomisk locklåsning
  • Automatisk locköppning i slutet av körningen för att förhindra provuppvärmning och för att ge enkel åtkomst till prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 12 x 2 ml
Max. Hastighet 14,500 rpm
Max. RCF 14,100 x g
Höjd (engelska) Exteriör 5,12 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 13.0 cm
Bullernivå <49 dB(A)
Timer 15 sek till 30 min
Bredd (engelska) Exteriör 8,86 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 22.5 cm
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer
Inkluderar Med Rotor F-45-12-11
Säkerhetsfunktioner locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, lock nödöppning, certifierade aerosoltäta rotorlock
Ventilerad Ja
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Mått (L x B x H) Exteriör 226 x 239 x 130 mm
Controllertyp Knappsats
Modell centrifuger MiniSpin™ , knappsats
Wattal 70 W
Rotor ingår Ja
Kylt Nej
Standarder EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 50581 (se manualen för mer information)
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 230 V
Visningstyp Stor LCD