Läs mer
OHAUS™ Frontier™ 5916 Multi-Pro Centrifuger
Produktkod. 16652754 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kylt:
Ja
Nej
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kylt
16652754 Nej
16682754 Ja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16652754 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30553036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66910.00 SEK
    48638.88 SEK / Paket med 1
    Save 18271.12 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Utformad för tillämpningar inom forskning, industri och klinisk forskning. FC5916 kan snurra 0,2 ml till 4 x 750 ml med utdragbara och fasta vinkelrotorer samt olika storlekar på blodinsamlingsrör, koniska cellodlingsrör, plattor och olika flaskor.
Maximal applikationsflexibilitet
  • Utformad för maximal applikationsflexibilitet rymmer effektivt en mängd olika tuber och flaskor, inklusive mikrotuber, blodtuber, runda bottenrör, koniska tuber, PCR-ränder/rör och mikroliterplattor, vilket säkerställer mångsidig och pålitlig prestanda för olika laboratoriebehov
  • Kompatibel med upp till 13 valfria rotorer och 67 tillbehör
  • Kapacitet på upp till 4 x 750 ml med möjlighet att spinna upp till 108 blodrör eller 68 x 15 ml koniska rör och 28 x 50 ml koniska rör
  • Höghastighetscentrifugering (>10 000 rpm) från 0,2 ml upp till 1,5/2,0 ml rör
  • FC5916R har kylkapacitet från 40 °C till -20 °C
  • R290, ett miljövänligt kylmedel, bidrar till kylcentrifugernas miljövänlighet genom att minimera deras miljöpåverkan och stödja insatser mot global uppvärmning
  • Förkylningsfunktionen sänker snabbt temperaturen på rotor och kammare innan en körning
Intuitivt utformad för enkel drift
  • Utformad för att göra labbprocesserna mer effektiva och enklare, och inkluderar många användarvänliga funktioner och mjukvara som möjliggör intuitiv användning.
  • Automatisk rotorigenkänning (RFID) gör det extremt enkelt att byta mellan applikationer
  • Enkel enhandshantering möjliggjord av kombinationen av valknapp/vridknopp, även när man bär handskar
  • Stor bakgrundsbelyst LCD-skärm visar centrifugeringsinställningar och realtidsparametrar på ett gränssnitt
  • Programlagring upp till 99 körningar inklusive parameterinställningar och rotortyper
Solid ingenjörskonst säkerställer tillförlitlighet
  • Tillverkad med högkvalitativa komponenter för pålitlig användning och tysk konstruerad för hög prestanda
  • Underhållsfri induktionsmotor erbjuder maximal G-kraft på 24326 x g för FC5916 och 26331 x g för FC5916R
  • Optimerat luftflödessystem för att hålla proverna svala (icke-kylda modeller)
  • Kemisk och korrosionsbeständig rotorkammare i rostfritt stål säkerställer hållbarhet i laboratoriemiljöer
  • Självdiagnostiskt program för att registrera användning och felhistorik för enkel underhåll och minimera driftstopp
Säkerhetsfunktioner för ökad säkerhet
  • Utrustad med skyddsfunktioner för redundans i säkerhet och pålitlig drift
  • Övervarvsskydd, omedelbart vid insättning av rotorn
  • Aktiv obalansdetektion med individuella obalanstoleranser satta för varje rotor
  • Motoriserat locklåssystem för att skydda förare från oavsiktliga skador
  • Tätade och TÜV-certifierade rotorer för att skydda operatörerna från skadliga aerosoler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, FCC
Beskrivning Tio acceleration& retardationshastigheter, val av gångtid från 10 s till 99 h 59 min eller kontinuerlig, snabb centrifugering, CFC-fritt kylsystem, provtemp. indikering (kylda modeller), locklåsningssystem, överhastighetsskydd, dubbel obalansavkänning
Kapacitet 4 x 750 mL
Max. RCF 24,325 x g
Max. Hastighet 16,000 rpm
Produktlinje Frontier 5000-serien Multi Pro
Kylt Nej
För användning med (utrustning) Centrifugalseparering, allmän provberedning, cellpelletering, proteinseparation, nukleinsyraseparation, cellkoncentrering, kemisk separering, diagnostik, miljöprovberedning, blodprovsbearbetning
Minne 99 Program
Modell FC5916
Bullernivå ≤63 ±2 dBA
Rotor ingår Nej
Körtid 10 sek till 99 timmar. 59 min. 59 sek., Kontinuerlig, Quickspin
Säkerhetsfunktioner CE, FCC
Mått (HWD) 390 x 540 x 670 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 670 x 540 x 390 mm
Längd (engelska) Exteriör 26,4 tum
Längd (metrisk) Exteriör 670 mm
Bredd (engelska) Exteriör 21,3 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 540 mm
Höjd (engelska) Exteriör 15,4 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 390 mm
Djup (engelska) 26,4 tum
Djup (metriskt) 670 mm
Nettovikt 82 kg
Elektriska krav 230 V
Spänning 230 V
Wattal 640 W
Pluggtyp AC Adapter (Inkluderad)
Produkttyp centrifug
Visningstyp 2-linjers, bakgrundsbelyst LCD